Learn More
Gibco™ Medio CD 293 (1X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10739233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
10739233 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 10739233 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11913019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio CD 293 (1X)
El medio CD 293 es un medio definido químicamente sin proteínas y optimizado para el crecimiento de cultivos de células 293 en suspensión. El medio CD 293 no contiene proteínas ni péptidos de origen animal, vegetal o sintético. La formulación tampoco contiene lisados ni hidrolisados no definidos.
Formulado sin L-glutamina para aumentar la estabilidad; añadir 20 ml de L-glutamina 200 mM o 20 ml de suplemento GlutaMAX™-I por cada 1000 ml de medio antes de su uso.
Se ha presentado un archivo principal del medio 293 a la FDA. Si desea realizar una referencia cruzada a un archivo principal del medio CD 293, póngase en contacto con el servicio técnico o con su representante de ventas local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células 293F, 293 (HEK)
Clasificación Libre de material de origen animal, bajo en proteínas, sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 293
Serum Level Sin suero
Sin aditivos Sin glutamina
Línea de productos Gibco
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivos celulares en suspensión