Learn More
Gibco™ Medio CD 293 AGT™
Descripción
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
Tecnología avanzada de granulación = AGT
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | 293 (HEK) |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Formulario | Polvo (AGT) |
| Tipo de producto | Medio CD 293 |
| Serum Level | Sin suero |
| Con aditivos | Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 10 l |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Nivel de endotoxinas | ≤10 EU/ ml, bajo |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.