Learn More
Tocris Bioscience™ CD 2314
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002012 50 mg 50 miligramos
30001998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002012 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3824/50
Selective RARβ agonist
Potent and selective RARβ receptor agonist (Kd values are 145 and >3760 nM for RARβ and RARα receptors respectively; no binding detected at RARγ). Inhibits growth of human HNSCC 22B, 183A and 22A cells (IC50 values are 3.0, 5.7 and 8.0 μM respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170355-37-0
Fórmula molecular C23H24O2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CD 2314
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.5
Forma física Solid
Color Blanco
Pureza >98%
Peso molecular 364.503