Learn More
Tocris Bioscience™ CD 1530
Descripción
Potent and selective RARγ receptor agonist (Ki values are 150, 1500 and 2750 nM for RARγ, RARβ and RARα receptors respectively). Activates transcriptional activity (AC50 = 1.8 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CD 1530 |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.49 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 398.502 |