Learn More
CCX354, MedChemExpress
Descripción
CCX354 is an antagonist of CCR1, with anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CCX354 |
| CAS | 1010073-75-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H22ClN7O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | COC1=CC(N2CCN(C(CN3N=C(C4=NC=CN4)C5=CC=CN=C53)=O)CC2)=CC=C1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 451.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.91 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |