Learn More
CCT251545, MedChemExpress
Código de producto. 16465946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465946 100 mg 100 miligramos
16455288 10 mg 10 miligramos
16421497 50 mg 50 miligramos
16418007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12681
MedChemExpress CCT251545 is an orally bioavailable and potent inhibitor of WNT signaling with an IC50 of 5 nM in 7dF3 cells. CCT251545 is a selective chemical probe for exploring the role of CDK8 and CDK19 in human disease.
CCT251545 is an orally bioavailable and potent inhibitor of WNT signaling with an IC50 of 5 nM in 7dF3 cells. CCT251545 is a selective chemical probe for exploring the role of CDK8 and CDK19 in human disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT251545
CAS 1661839-45-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24ClN5O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (118.51 mM)
SMILES O=C1NCCC12CCN(C3=C(Cl)C=NC=C3C4=CC=C(C5=CN(C)N=C5)C=C4)CC2
Peso molecular (g/mol) 421.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.92
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease