Learn More
CCT251236, MedChemExpress
Código de producto. 16470719
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16470719 1 mg 1 miligramo
16453238 10 mg 10 miligramos
16435967 5 mg 5 miligramos
16429786 50 mg 50 miligramos
16414506 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16470719
Marca: Medchem Express HY1010261mg
MedChemExpress CCT251236 is an orally available pirin ligand from a heat shock transcription factor 1 (hsf1) phenotypic screen with an IC50 of 19 nM for inhibition of HSF1-mediated HSP72 induction.
CCT251236 is an orally available pirin ligand from a heat shock transcription factor 1 (hsf1) phenotypic screen with an IC50 of 19 nM for inhibition of HSF1-mediated HSP72 induction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT251236
CAS 1693731-40-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H32N4O5
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (271.43 mM)
SMILES CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)C=C1NC(C4=CC(C=CC(OCCN5CCCC5)=N6)=C6C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 552.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.62
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death