Learn More
CCT244747, MedChemExpress
Código de producto. 16463596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16463596 25 mg 25 miligramos
16457478 10 mg 10 miligramos
16449957 5 mg 5 miligramos
16410306 2 mg 2 miligramos
16403507 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16463596
Marca: Medchem Express HY18175
MedChemExpress CCT244747 is a potent, orally bioavailable and highly selective CHK1 inhibitor, with an IC50 of 7.7 nM; CCT244747 also abrogates G2 checkpoint with an IC50 of 29 nM.
CCT244747 is a potent, orally bioavailable and highly selective CHK1 inhibitor, with an IC50 of 7.7 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT244747
CAS 1404095-34-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24N8O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=NC=C(NC2=NC=C(C3=CN(C)N=C3)C(OC)=C2)N=C1O[C@H](C)CN(C)C
Peso molecular (g/mol) 408.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease