Learn More
CCT241736, MedChemExpress
Código de producto. 16479947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479947 5 mg 5 miligramos
16467468 10 mg 10 miligramos
16437436 100 mg 100 miligramos
16413497 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18161
MedChemExpress CCT241736 is a potent and orally bioavailable dual FLT3 and Aurora kinase inhibitor, which inhibits Aurora kinases (Aurora-A Kd, 7.5 nM, IC50, 38 nM; Aurora-B Kd, 48 nM), FLT3 kinase (Kd, 6.2 nM), and FLT3 mutants including FLT3-ITD (Kd, 38 nM) and FLT3(D835Y) (Kd, 14 nM).
CCT241736 is a potent and orally bioavailable dual FLT3 and Aurora kinase inhibitor, which inhibits Aurora kinases (Aurora-A Kd, 7.5 nM, IC50, 38 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT241736
CAS 1402709-93-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23Cl2N7
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (164.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NN(C)C=C1C2=NC3=C(N4CCN(CC5=CC=C(Cl)C=C5)CC4)C(Cl)=CN=C3N2
Peso molecular (g/mol) 456.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.37
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease