Learn More
CCT129202, MedChemExpress
Código de producto. 16485726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485726 100 mg 100 miligramos
16481197 50 mg 50 miligramos
16414958 10 mg 10 miligramos
16407697 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12049
MedChemExpress CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
CCT129202 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 42, 198, and 227 nM for aurora A, B and C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT129202
CAS 942947-93-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN8OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=CC=C(C2=NC3=C(C(Cl)=CN=C3N2)N4CCN(CC4)CC(NC5=NC=CS5)=O)C=C1)C
Peso molecular (g/mol) 497.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.02
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease