Learn More
CCT036477, TRC
Código de producto. 30361357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361357 250 mg 250 miligramos
30360413 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC227900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305372-78-5
Fórmula molecular C21H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 347.84
Sinónimo α-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine, CCT036477
Nombre IUPAC N-[(4-clorofenil)-(2-metil-1H-indol-3-il)metil]piridina-2-amina
SMILES Cc1[nH]c2ccccc2c1C(Nc3ccccn3)c4ccc(Cl)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-N-2-pyridinyl-1H-indole-3-methanamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18ClN3/c1-14-20(17-6-2-3-7-18(17)24-14)21(15-9-11-16(22)12-10-15)25-19-8-4-5-13-23-19/h2-13,21,24H,1H3,(H,23,25)