Learn More
CCT007093, MedChemExpress
Código de producto. 16412957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16412957 50 mg 50 miligramos
16406898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16412957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15880
MedChemExpress CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.
CCT007093 is an effective protein phosphatase 1D (PPM1D Wip1) inhibitor. Wip1 inhibition can activate the mTORC1 pathway and enhance hepatocyte proliferation after hepatectomy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT007093
Forma física Solid
CAS 176957-55-4
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12OS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMF : 3.33 mg/mL (12.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.8 mg/mL (10.28 mM)
SMILES O=C1/C(CC/C1=C\C2=CC=CS2)=C/C3=CC=CS3
Peso molecular (g/mol) 272.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.39
Porcentaje de pureza 98.0%