Learn More
Mezcla multielemento CCT/DRC/ORS 1: Cr, Fe, As, Se al 100 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 30003052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003052 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30003052 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLCELL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Mezcla multielemento CCT/DRC/ORS 1: Cr, Fe, As, Se al 100 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Arsenic/Chromium/Iron/Selenium
CAS 7440-38-2, 7440-47-3, 7439-89-6, 7782-49-2
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Arsenic/Chromium/Iron/Selenium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Cantidad 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arsenic 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL