Learn More
CCT-251921, MedChemExpress
Código de producto. 16497776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497776 100 mg 100 miligramos
16487998 10 mg 10 miligramos
16473726 25 mg 25 miligramos
16453927 50 mg 50 miligramos
16431909 1 mg 1 miligramo
16420468 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16497776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19984
MedChemExpress CCT-251921 is a potent, selective, and orally bioavailable CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.3 nM.
CCT-251921 is a potent, selective, and orally bioavailable CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT-251921
CAS 1607837-31-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23ClN6O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (81.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCCC12CCN(C3=C(Cl)C(N)=NC=C3C4=CC5=C(N(C)N=C5)C=C4)CC2
Peso molecular (g/mol) 410.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.9
Porcentaje de pureza 98.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease