Learn More
CCT 137690, MedChemExpress
Código de producto. 16466877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16466877 5 mg 5 miligramos
16425136 100 mg 100 miligramos
16404178 10 mg 10 miligramos
16400527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16466877 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108045mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
MedChemExpress CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
CCT 137690 is a potent and orally available aurora kinase inhibitor with IC50s of 15, 25, and 19 nM for aurora A, B and C, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCT 137690
CAS 1095382-05-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31BrN8O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (30.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC(CN(CC2)CCN2C3=C4C(NC(C5=CC=C(N6CCN(C)CC6)C=C5)=N4)=NC=C3Br)=NO1
Peso molecular (g/mol) 551.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.48
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease