missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCR3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15304491
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15304491 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15304491 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA533395

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%) Gibbon (94%) Gorilla, Monkey (88%).

CCR3 (C-C chemokine receptor type 3) binds to eotaxin, eotaxin-3, MCP-3, MCP-4, RANTES, and MIP-1 delta. CCR3 trasnduces a signal by increasing the intracellular calcium ions level. It also serves as an alternative co-receptor with CD4 for HIV-1 infection. Other chemokines play important roles in inflammation and are critical for the recruitment of effector immune cells to sites of infection. Chemokines activate leukocytes by binding to G protein coupled receptors. The ever-growing chemokine receptor subtypes can be divided into 2 major groups, CXCR and CCR, based on the 2 major classes of chemokines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCR3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
génica CCR3
N.º de referencia del gen P51677
Alias de gen b-chemokine receptor; CC chemokine receptor 3; C-C chemokine receptor type 3; C-C CKR-3; C-C motif chemokine receptor 3; CC-CKR3; CC-CKR-3; Ccr3; CCR-3; CD193; chemokine (C-C motif) receptor 3; chemokine (C-C) receptor 1,-like 2; chemokine (C-C) receptor 3; CKR3; Cmkbr1l2; CMKBR3; eosinophil CC chemokine receptor 3; eosinophil eotaxin receptor; Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor-like 2; MGC102841; MIP-1 alpha RL2; MIP-1 alphaRL2; probable C-C chemokine receptor type 3
Símbolos de los genes CCR3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 16 amino acid peptide from 2nd extracellular domain of human CCR3.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1232
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.