Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división CCND1
Código de producto. 16093515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ul
200 ul
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
200 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16093515 200 ul 200 microlitros
16083515 100 ul 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16093515 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor FS0066.200uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Includes
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Especificaciones
Descripción Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Para utilizar con (aplicación) FISH-Ce
Incluye Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Cantidad 200 ul