missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCL7 (MCP3) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17743544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17743544 20 μL 20 microlitros
17733544 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17743544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5122146

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This is a secreted chemokine which attracts macrophages during inflammation and metastasis. It is a member of the C-C subfamily of chemokines which are characterized by having two adjacent cysteine residues. The protein is an in vivo substrate of matrix metalloproteinase 2, an enzyme which degrades components of the extracellular matrix.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL7 (MCP3)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica CCL7
N.º de referencia del gen P80098
Alias de gen C-C motif chemokine 7; C-C motif chemokine ligand 7; CCL7; chemokine (C-C motif) ligand 7; chemotactic protein-3; Fic; H-MCP-3; Intercrine/chemokine MARC; marc; Mcp3; MCP-3; MGC138463; MGC138465; Monocyte chemoattractant protein 3; monocyte chemotactic protein 3; NC28; Protein FIC; RANTES/sis homolog; RP23-350G1.4; SCYA6; Scya7; small inducible cytokine A7; small inducible cytokine A7 (monocyte chemotactic protein 3); small-inducible cytokine A7
Símbolos de los genes CCL7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Gln24-Leu99 (Accession P80098), with N-terminal GST Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6354
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.