missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CCL20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16518761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16518761 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16518761 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA595917

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: K-562, LO2, A-549, BxPC-3 Immunogen sequence: MCCTKSLLLA ALMSVLLLHL CGESEAASNF DCCLGYTDRI LHPKFIVGFT RQLANEGCDI NAIIFHTKKK LSVCANPKQT WVKYIVRLLS KKVKN.

Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha (MIP-3alpha), also called CCL20, is expressed in the liver, lungs, lymph nodes and peripheral blood lymphocytes. MIP-3alpha is strongly up regulated by inflammatory signals, and down regulated by the anti-inflammatory cytokine IL-10. MIP3alpha signals through the G protein-coupled receptor, CCR6, and acts as a chemoattractant to lymphocytes and dendritic cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CCL20
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.72 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CCL20
N.º de referencia del gen P78556
Alias de gen beta chemokine exodus-1; beta-chemokine exodus-1; CC chemokine LARC; CC chemokine ST38; C-C motif chemokine 20; C-C motif chemokine ligand 20; Ccl20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); chemokine (C-C motif) ligand 20; CKb4; Exodus; exodus-1; LARC; Liver and activation-regulated chemokine; macrophage inflammatory protein 3 alpha; MIP 3 a; MIP 3 α; MIP 3alpha; MIP 3α; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 α; MIP-3[a]; MIP3A; MIP-3A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 20; small inducible cytokine subfamily A20; small-inducible cytokine A20; St38
Símbolos de los genes CCL20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-95 of human CCL20 (NP_0045821).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6364
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.