Learn More
CCG-63802, MedChemExpress
Código de producto. 16467936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467936 100 mg 100 miligramos
16420638 5 mg 5 miligramos
16408198 10 mg 10 miligramos
16404097 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70074
MedChemExpress CCG-63802 is a selective, reversible and allosteric RGS4 inhibitor. CCG-63802 specifically binds to RGS4 and blocks the RGS4-Gαo interaction, with an IC50 value of 1.9 μM.
CCG-63802 is a selective, reversible and allosteric RGS4 inhibitor. CCG-63802 specifically binds to RGS4 and blocks the RGS4-Gαo interaction, with an IC50 value of 1.9 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCG-63802
CAS 620112-78-9
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H18N4O2S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 1.67 mg/mL (3.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N#C/C(C1=NC2=CC=CC=C2S1)=C\C3=C(N=C4C(C)=CC=CN4C3=O)OC5=CC=CC(C)=C5
Peso molecular (g/mol) 450.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.51
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death