Learn More
CCG-203971, MedChemExpress
Código de producto. 16475146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475146 100 mg 100 miligramos
16474188 10 mg 10 miligramos
16460537 50 mg 50 miligramos
16452986 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16475146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108361
MedChemExpress CCG-203971 is a second-generation Rho/MRTF/SRF pathway inhibitor. CCG-203971 potently targets RhoA/C-activated SRE-luciferase (IC50 =6.4 μM). CCG-203971 inhibits PC-3 cell migration with an IC50 of 4.2 μM. Potential anti-metastasis Agent.
CCG-203971 is a second-generation Rho/MRTF/SRF pathway inhibitor. CCG-203971 potently targets RhoA/C-activated SRE-luciferase (IC50 =6.4 μM). CCG-203971 inhibits PC-3 cell migration with an IC50 of 4.2 μM. Potential anti-metastasis Agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCG-203971
CAS 1443437-74-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21ClN2O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (611.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CN(C(C2=CC=CC(C3=CC=CO3)=C2)=O)CCC1)NC4=CC=C(Cl)C=C4
Peso molecular (g/mol) 408.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.88
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation