Learn More
CCG 203769, MedChemExpress
Código de producto. 16464096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464096 25 mg 25 miligramos
16452638 5 mg 5 miligramos
16440439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00431
MedChemExpress CCG 203769 is a selective G protein signaling (RGS4) inhibitor, which blocks the RGS4-Gαo protein-protein interaction in vitro with an IC50 of 17 nM.
CCG 203769 is a selective G protein signaling (RGS4) inhibitor, which blocks the RGS4-Gαo protein-protein interaction in vitro with an IC50 of 17 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCG 203769
CAS 410074-60-1
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H14N2O2S
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (308.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC)N(CC)SC1=O
Peso molecular (g/mol) 202.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.27
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration