Learn More
CCG-1423, MedChemExpress
Código de producto. 16446386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446386 100 mg 100 miligramos
16441116 200 mg 200 miligramos
16425958 10 mg 10 miligramos
16412107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13991
MedChemExpress CCG-1423 is a novel inhibitor of RhoA/C-mediated gene transcription that is capable of inhibiting invasion of PC-3 prostate cancer cells in a Matrigel model of metastasis.
CCG-1423 is a novel inhibitor of RhoA/C-mediated gene transcription that is capable of inhibiting invasion of PC-3 prostate cancer cells in a Matrigel model of metastasis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CCG-1423
Forma física Solid
CAS 285986-88-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13ClF6N2O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (57.17 mM)
SMILES O=C(NOC(C)C(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=O)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2
Peso molecular (g/mol) 454.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.75
Porcentaje de pureza 99.9%