Learn More
CCF642, MedChemExpress
Descripción
CCF642 is a potent protein disulfide isomerases (PDI) inhibitor with an IC50 of 2.9 μM. CCF642 causes acute endoplasmic reticulum (ER) stress in multiple myeloma cells accompanied by apoptosis-inducing calcium release. CCF642 has broad anti-multiple myeloma activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CCF642 |
| CAS | 346640-08-2 |
| Color | Naranja |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H10N2O4S3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.27 mM) |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=C(OC)C=C2)C(S/C1=C/C3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)=S |
| Peso molecular (g/mol) | 378.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.45 |
| Mostrar más |