Learn More
CCCP, MedChemExpress
Descripción
CCCP is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler. CCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CCCP |
| Forma física | Solid |
| CAS | 555-60-2 |
| Color | Coffee |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H5ClN4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (244.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mostrar más |