Learn More
R&D Systems™ CCCP
Descripción
Widely used uncoupler of oxidative phosphorylation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CCCP |
| CAS | 555-60-2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C9H5ClN4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.62 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 204.617 |