Learn More
CC0651, MedChemExpress
Código de producto. 16461499
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461499 1 mg 1 miligramo
16459027 5 mg 5 miligramos
16456438 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16461499 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15301
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress CC0651 is an allosteric inhibitor of the human Cdc34 ubiquitin-conjugating enzyme. CC0651 potently (IC50=1.72 μM) inhibits the ubiquitination of p27Kip1, as confirmed by dose-response analysis.
CC0651 is an allosteric inhibitor of the human Cdc34 ubiquitin-conjugating enzyme. CC0651 potently (IC50=1.72 μM) inhibits the ubiquitination of p27Kip1, as confirmed by dose-response analysis.
Specifications
Nombre del producto químico o material CC0651
Forma física Solid
CAS 1319207-44-7
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21Cl2NO6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56 mg/mL (126.61 mM)
SMILES ClC1=CC(Cl)=CC(C2=CC=C(C=C2)C[C@@H]([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)NC(COC)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 442.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.29
Porcentaje de pureza 98.44%