Learn More
Huber™ Circulador de inmersión CC-E
Código de producto. 15659653
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
200/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15659653 200/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 15659653 Proveedor Huber™ N.º de proveedor 2000.0023.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00€
    2466.24€ / paquete de 1
    Ahorro 203.76€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los termostatos de inmersión forman la base de muchas combinaciones de unidades con recipientes de baño de policarbonato o acero inoxidable. El volumen de suministro incluye una abrazadera de tornillo universal para un fácil montaje en cualquier recipiente.
Los termostatos de inmersión son adecuados para controlar la temperatura de cualquier baño, ya que la abrazadera roscada permite montar fácilmente los termostatos en diferentes recipientes. Las temperaturas negativas se logran en combinación con un baño refrigerado o un refrigerador de inmersión. Todos los modelos están equipados con una potente bomba de presión/succión y cumplen con los requisitos de la Clase de seguridad III (FL) para su uso con fluidos inflamables. Un adaptador de bomba para control de temperatura externo y serpentines de enfriamiento para una conexión de agua de enfriamiento están disponibles como accesorios.
Especificaciones
Comunicaciones Ethernet, USB (anfitrión u. dispositivo), RS232
Caudal 22/ l/min
Tipo de bomba Potente bomba de presión y succión
Intervalo de temperatura -30 °C a 200 °C
Tipo Baño de circulación de inmersión
Requisitos eléctricos De 200 a 240 V, 50/60 Hz
Tensión 200/240 V