Learn More
CC-90003, MedChemExpress
Código de producto. 16477367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477367 5 mg 5 miligramos
16475486 100 mg 100 miligramos
16433186 25 mg 25 miligramos
16404658 10 mg 10 miligramos
16430947 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16477367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112570
MedChemExpress CC-90003 is an irreversible and selective inhibitor of ERK 1/2 with antitumor activity.
CC-90003 is an irreversible and selective inhibitor of ERK 1/2 with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-90003
CAS 1621999-82-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21F3N6O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (272.66 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC(C)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC(OC)=NC=C3C)=NC=C2C(F)(F)F)=O
Peso molecular (g/mol) 458.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.44
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease