Learn More
CC-885, MedChemExpress
Código de producto. 16473388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473388 10 mg 10 miligramos
16469916 50 mg 50 miligramos
16454626 100 mg 100 miligramos
16452746 25 mg 25 miligramos
16436117 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101488
MedChemExpress CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
CC-885 is a cereblon (CRBN) modulator with potent anti-tumour activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-885
CAS 1010100-07-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.5 mg/mL (153.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC2=C(C(N(C(CC3)C(NC3=O)=O)C2)=O)C=C1)NC4=CC=C(C)C(Cl)=C4
Peso molecular (g/mol) 440.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.88
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death