Learn More
CC-671, MedChemExpress
Código de producto. 16496947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496947 5 mg 5 miligramos
16484228 10 mg 10 miligramos
16480567 50 mg 50 miligramos
16461109 1 mg 1 miligramo
16435176 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108709
MedChemExpress CC-671 is a dual TTK protein kinase/CDC2-like kinase (CLK2) inhibitor with IC50s of 0.005 and 0.006 μM for TTK and CLK2, respectively.
CC-671 is a dual TTK protein kinase/CDC2-like kinase (CLK2) inhibitor with IC50s of 0.005 and 0.006 μM for TTK and CLK2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-671
CAS 1618658-88-0
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H28N6O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 60 mg/mL (117.06 mM)
SMILES O=C(NC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=C3C4=CC(OC(C)=N5)=C5C=C4)=C3C(OC6CCCC6)=N2)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 512.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.56
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease