Learn More
HUBER Baño de circulación de calentamiento refrigerado CC-415wl
Código de producto. 13381579
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
764 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13381579 764 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13381579 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2018.0002.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de refrigeración son adecuados para controlar la temperatura de aplicaciones conectadas externamente y la termorregulación de objetos directamente en el baño de termostato. Las aplicaciones típicas son: fotómetros, refractómetros, viscosímetros, recipientes de reacción con doble revestimiento y autoclaves.
CC 415wl con controlador «Pilot ONE»
  • Baño de circulación calefactado/refrigerado
  • Intervalo de temperatura: De -40 °C a 200 °C
  • Capacidad de refrigeración (0 °C): 1kW
  • Capacidad de refrigeración (-40 °C): 0,05kW
  • Capacidad calorífica: De 1,3 a 1,6 kW
  • Máx. presión de la bomba: 25 l/min/0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: De 220 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
Capacidad de refrigeración 100 °C a 1,2 kW, 20 °C a 1,2 kW, 0 °C a 1 °CkW, a 20 °C a 0,6 °CkW, a 40 °C (a 0,05 kW)
Tipo de bomba Circulación
Intervalo de temperatura De -40 °C a +200 °C
Pantalla TFT
Características Pantalla TFT táctil, función de grado E, programador integrado, interfaz USB, interfaz Ethernet, interfaz RS232, tecnología de control Plug and Play, compatible con spycontrol, concepto de funcionamiento de control sencillo, función de seguridad con protección, refrigerante natural
Capacidad calorífica De 1,3 a 1,6 kW
Modelo CC-415 wl
Capacidad de la bomba 25 L/min; presión de 0,7 bar, 18,5 L/min; succión de 0,4 bar
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Garantía 3 años para los controles electrónicos extraíbles (Plug & Play), 2 años para los componentes de refrigeración, 1 año para los componentes mecánicos y eléctricos
Anchura (métrico) 410 mm
Altura (métrico) 764 mm
Peso (métrico) 61 kg
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.