Learn More
CC-401 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485488 10 mg 10 miligramos
16441667 50 mg 50 miligramos
16428207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13022
MedChemExpress CC-401 hydrochloride is a potent inhibitor of all three forms of JNK with Ki of 25 to 50 nM.
CC-401 hydrochloride is a potent inhibitor of all three forms of JNK with Ki of 25 to 50 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-401 hydrochloride
CAS 1438391-30-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25ClN6O
Cantidad 10 mg
Sinónimo CC401 HCl
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (235.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (29.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=CC(OCCN3CCCCC3)=C2)=NNC4=C1C=C(C=C4)C5=NC=NN5.Cl
Peso molecular (g/mol) 424.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.93
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease