Learn More
HUBER Baño de circulación de inmersión CC-300BX
Código de producto. 13311869
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
392 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13311869 392 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 13311869 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2046.0001.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Los termostatos en puente son adecuados para controlar la temperatura de cualquier baño. Los sistemas externos también se pueden controlar mediante bombas de succión de presión con control de velocidad rotacional y tecnología VPC. El brazo telescópico se puede extraer hasta una longitud máxima de 884 milímetros.
CC-300BX con controlador «Pilot ONE»
  • Termostato de inmersión
  • Intervalo de temperatura: de (–20) 28 °C a 300 °C
  • Capacidad de calentamiento convertible: 3,0 / 4,0 kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 25 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1
  • Suministro eléctrico convertible de alimentación: 230 V, 1∼ 50/60 Hz o 400 V, 3∼ 50 Hz
Especificaciones
Comunicaciones RS232, Ethernet, dispositivo USB, puerto USB
Intervalo de temperatura De 28 °C a 300 °C
Tipo Baño de circulación de inmersión
Para utilizar con (aplicación) Controla la temperatura de cualquier baño
Capacidad calorífica De 3 a 3,5 kW
Presión máxima 0,7 bar
Succión máx. 25 l/min
Modelo CC-300 BX
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 345 mm
Altura (métrico) 392 mm
Peso (métrico) 13 kg
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50/60 Hz