Learn More
HUBER Baño de circulación de inmersión CC-200BX
Código de producto. 13351609
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
326 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
13351609 326 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13351609 Proveedor HUBER N.º de proveedor 2047.0001.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Los termostatos en puente son adecuados para controlar la temperatura de cualquier baño. Los sistemas externos también se pueden controlar mediante bombas de succión de presión con control de velocidad rotacional y tecnología VPC. El brazo telescópico se puede extraer hasta una longitud máxima de 884 milímetros.
CC-200BX con controlador «Pilot ONE»
  • Termostato de inmersión
  • Intervalo de temperatura: de (–20) 28 °C a 200 °C
  • Capacidad calorífica: 1,5/2,1 kW
  • Máx. presión de la bomba: 27 l/min / 0,7 bar
  • Máx. succión de la bomba: 22 l/min/0,4 bar
  • Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
  • Fuente de alimentación: de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Especificaciones
Comunicaciones RS232, Ethernet, dispositivo USB, puerto USB
Intervalo de temperatura De 28 °C a 200 °C
Tipo Baño de circulación de inmersión
Para utilizar con (aplicación) Controla la temperatura de cualquier baño
Capacidad calorífica de 1,5 a 2,1 kW
Presión máxima 27 l/min / 0,7 bar
Succión máx. 22 l/min / 0,4 bar
Modelo CC-200 BX
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Anchura (métrico) 345 mm
Altura (métrico) 326 mm
Peso (métrico) 7 kg
Requisitos eléctricos de 200 V a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz