Learn More
Cole-Parmer™ Serie CC-200 Stuart Contadores de colonias digitales
Product Code. 30019060
Change view
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Digital
Unit Size:
1 unidad
Product Code. Tipo de pantalla Unit Size
30019060 Digital 1 unidad
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30019060 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 1421204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00€
    961.38€ / paquete de 1
    Ahorro 113.62€
    10% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Unidad versátil que se puede utilizar con placas de Petri de 50 a 90 mm.
Este contador de colonias registra un recuento cada vez que presiona un marcador con punta de fieltro en la placa de Petri. El recuento acumulativo se puede leer en la pantalla digital y se confirma mediante un tono audible (se puede activar o desactivar). Ajuste la presión necesaria para medir un conteo, adecuada a cada usuario.
La iluminación del subescenario está garantizada por LED brillantes y de bajo consumo que permiten una observación sin deslumbramientos. Mejore el recuento de colonias translúcidas o difíciles de ver con el filtro de fondo negro suministrado. Calcule el recuento promedio de colonias en múltiples placas utilizando la función de promedio. Los resultados del recuento y las estadísticas, incluida la desviación estándar, se pueden enviar directamente a una impresora o computadora mediante el software suministrado. USB cable. Solicite los adaptadores de aumento de 1,7x y 3x por separado para visualizar más fácilmente las colonias pequeñas.
  • Compatible con marcadores de punta de fieltro para conteo sensible a la presión
  • Leer platos individuales o calcular un promedio de varios platos
  • Fuente de luz LED blanca brillante de bajo consumo
  • El recubrimiento antimicrobiano proporciona protección adicional
  • La confirmación de conteo audible, la sensibilidad a la presión ajustable y la opción de fondo claro/oscuro aumentan la flexibilidad.
  • Se conecta a una impresora o computadora para registrar recuentos de placas individuales o promedio
Specifications
Tipo de producto Contador de colonias (digital)
Tipo de pantalla Digital
Descripción Stuart Contador de colonias digital; 90 a 230 VCA, 50/60 Hz
Fondo (imperial) 12 in
Fondo (métrico) 30 cm
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 14 cm
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 31 cm
Tensión 90/230 V
Garantía 3 años