Learn More
CC-115, MedChemExpress
Código de producto. 16499747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499747 5 mg 5 miligramos
16417228 10 mg 10 miligramos
16413247 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16962
MedChemExpress CC-115 is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
CC-115 is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-115
CAS 1228013-15-7
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H16N8O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (59.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2
Peso molecular (g/mol) 336.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.35
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease