Learn More
CC-115 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16427228
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16427228 10 mg 10 miligramos
16423247 50 mg 50 miligramos
16409757 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16427228
Marca: Medchem Express HY16962A
MedChemExpress CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
CC-115 hydrochloride is a potent and dual DNA-PK and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 13 nM and 21 nM, respectively. CC-115 blocks both mTORC1 and mTORC2 signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CC-115 hydrochloride
CAS 1300118-55-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H17ClN8O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (134.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (80.47 mM)
SMILES [H]Cl.O=C1CN=C2C(N1CC)=NC(C3=C(C)N=C(C4=NN=CN4)C=C3)=CN2
Peso molecular (g/mol) 372.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.81
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease