Learn More
Cbz-L-tert-Leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cbz-L-tert-Leucine |
| CAS | 62965-10-0 |
| Fórmula molecular | C14H19NO4 |
| Sinónimo | 3-Methyl-N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-valine, N-Carbobenzoxy-(S)-tert-leucine, 2S-Benzyloxycarbonylamino-3,3-dimethylbutyric Acid, Z-L-tert-Leucine, Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-tert-butylglycine, N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine, N-Benzyloxycarbonyl-tert-leucine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-3,3-dimetil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 265.3 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.1314 |
| Mostrar más |