Learn More
Éster metílico CBZ-L-serina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10321800 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321800 1 g 1 g
10230000 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10321800 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434950010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1676-81-9 | Molecular Formula: C12H15NO5 | Molecular Weight: 253.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1676-81-9
Fórmula molecular C12H15NO5
Peso molecular (g/mol) 253.25
Número MDL MFCD00077039
Clave InChI CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
PubChem CID 6999535
Nombre IUPAC (2S)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material CBZ-L-Serine methyl ester
Color Amarillo
Punto de ebullición 170°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -13.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido viscoso o sólido