Learn More
Cbz-D-(-)-fenilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cbz-D-(-)-Phenylglycine |
| CAS | 17609-52-8 |
| Fórmula molecular | C16H15NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-fenil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 285.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1001 |