Learn More
Cbz-ciclohexil-L-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cbz-Cyclohexyl-L-glycine |
| CAS | 69901-75-3 |
| Fórmula molecular | C16H21NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-[[(Phenylmethoxy)carbonyl]amino]cyclohexaneacetic Acid, (S)-alpha-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]cyclohexaneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO4/c18-15(19)14(13-9-5-2-6-10-13)17-16(20)21-11-12-7-3-1-4-8-12/h1,3-4,7-8,13-14H,2,5-6,9-11H2,(H,17,20)(H,18,19)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-ciclohexil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 291.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1471 |