missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CBP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11519210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11519210 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11519210 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA1847

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-847 detects cyclic AMP-responsive enhancer binding protein (CREB) binding protein (CBP) from human and mouse tissues and cells. PA1-847 has been successfully used in ChIP, ICC/IF, Western blot and IHC-P procedures. By Western blot, this antibody detects an ~265 kDa protein representing CBP and a larger, unknown protein at ~400 kDa from HeLa cell lysate. The PA1-847 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues A(162) T S S P A T S Q T G P G I C(176) in the nuclear factor binding domain of human CBP. The PA1-847 immunizing peptide (Cat. # PEP-052) is available for use in neutralization and control experiments.

CBP for CREB-binding protein is a 265 kDa nuclear protein which probably has many of the properties expected of a CREB co-activator. It shows substantial sequence homology with p300.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CBP
Aplicaciones ChIP Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
génica CREBBP
N.º de referencia del gen P45481, Q92793
Alias de gen AW558298; CBP; CBP/p300; CREB binding protein; CREB-binding protein; CREBBP; KAT3A; p300/CBP; RSTS; RTS
Símbolos de los genes CREBBP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues A(162) T S S P A T S Q T G P G I C(176) in the nuclear factor binding domain of human CBP.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12914, 1387
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.