Learn More
Tocris Bioscience™ CBM 301940
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18738916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18738916 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18738916 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6319/10
Potent malonyl-CoA decarboxylase inhibitor
CBM 301940 is a potent malonyl-CoA decarboxylase (MCD) inhibitor (IC50 = 23 nM). Suppresses malonyl-CoA degradation and fatty acid oxidation in isolated rat hearts, leading to secondary increase in glucose oxidation. Improves cardiac function during reperfusion of ischemic isolated rat hearts. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl 3-(5-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)-4,5-dihydroisoxazole-3-carboxamido)butanoate
CAS 902146-11-6
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C15H20F6N2O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.32
Pureza 98%