Learn More
CB30865, MedChemExpress
Código de producto. 16488647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488647 5 mg 5 miligramos
16426048 10 mg 10 miligramos
16422187 50 mg 50 miligramos
16406456 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14373
MedChemExpress CB30865 (ZM 242421) is a nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt) inhibitor, with potent cytotoxicity. CB30865 is highly potent against a variety of human tumour cell lines (IC50 values in the 1-10 nM range).
CB30865 (ZM 242421) is a nicotinamide phosphoribosyltransferase (Nampt) inhibitor, with potent cytotoxicity. CB30865 is highly potent against a variety of human tumour cell lines (IC50 values in the 1-10 nM range).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CB30865
CAS 206275-15-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22BrN5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo ZM 242421
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (64.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=CN=C1)C2=CC=C(N(CC3=CC4=C(N=C(C)NC4=O)C=C3Br)CC#C)C=C2
Peso molecular (g/mol) 516.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.39
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death