Learn More
CB-7921220, MedChemExpress
Código de producto. 16483618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483618 10 mg 10 miligramos
16456347 5 mg 5 miligramos
16432796 25 mg 25 miligramos
16420017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101862
MedChemExpress CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
CB-7921220 is an adenylate cyclase inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CB-7921220
CAS 115453-99-1
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12N2O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (208.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(/C=C/C2=CC=C(N)C=C2)=CC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 240.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation