Learn More
CB-5083, MedChemExpress
Descripción
CB-5083 is a first-in-class, potent, selective, and orally bioavailable inhibitor of the p97 AAA ATPase/VCP. CB-5083 selectively inhibits p97 through its D2 site with the IC50 of 11 nM。
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CB-5083 |
| CAS | 1542705-92-9 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H23N5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (241.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC2=C1C=C(C)N2C3=NC(NCC4=CC=CC=C4)=C(COCC5)C5=N3)N |
| Peso molecular (g/mol) | 413.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.47 |
| Mostrar más |