Learn More
CB 300919, MedChemExpress
Descripción
CB 300919 is a quinazoline-based antitumour agent with high activity in the CH1 human ovarian tumour xenograft. CB 300919 has a continuous exposure (96 h) growth inhibition IC50 value of 2 nM in human CH1 ovarian tumor xenograft.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CB 300919 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 289715-28-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H34ClN7O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CN1CCN(CC1)CC2=NC3=C(C(N2C)=O)C=C(CN(CC#C)C4=CC=C(C=C4)C(NCC5=CC=CN=C5)=O)C(Cl)=C3 |
| Mostrar más |