Learn More
CAY10650, MedChemExpress
Código de producto. 16484168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484168 10 mg 10 miligramos
16470517 50 mg 50 miligramos
16461099 1 mg 1 miligramo
16446877 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10801
MedChemExpress CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
CAY10650 is a highly potent cytosolic phospholipase A2α (cPLA2α) inhibitor with an IC50 value of 12 nM. CAY10650 suppresses lipid droplets formation and PGE2 secretion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAY10650
CAS 1233706-88-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H25NO6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (91.20 mM)
SMILES O=C(CN1C(C=CC(C(O)=O)=C2)=C2C(C(C(C)C)=O)=C1)COC(C=C3)=CC=C3OC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 471.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation