Learn More
CAY10603, MedChemExpress
Código de producto. 16473557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473557 50 mg 50 miligramos
16457538 10 mg 10 miligramos
16453606 25 mg 25 miligramos
16447486 100 mg 100 miligramos
16441739 1 mg 1 miligramo
16440018 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16473557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18613
MedChemExpress CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM; CAY10603 (BML-281) also inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, HDAC10, with IC50s of 271, 252, 0.42, 6851, 90.7 nM.
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAY10603
Forma física Solid
CAS 1045792-66-2
Color Light Nude
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N4O6
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo BML-281
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)NC1=CC=C(C2=CC(C(NCCCCCCC(NO)=O)=O)=NO2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 446.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.5
Porcentaje de pureza 95.39%